Läs mer
Sulbactam Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulbactam sodium |
| CAS | 69388-84-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8 H10 N O5 S . Na |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Sulbactam Sodium, Sodium (2S,5R)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate 4,4-dioxide, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','3,3-dimethyl-7-oxo-','4,4-dioxide','sodium salt (1:1)','(2S,5R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','3,3-dimethyl-7-oxo-','4,4-dioxide','sodium salt','(2S,5R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','3,3-dimethyl-7-oxo-','4,4-dioxide','sodium salt','(2S-cis)-, CP 45899-2, Penicillanic acid 1,1-dioxide sodium salt, Sodium 1,1-dioxypenicillanate, Sodium penicillanate 1,1-dioxide, Sodium sulbactam, Sulbactam sodium, Sulbactam sodium salt, Unasyn IM |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO5S.Na/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14;/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t5-,6+;/m1./s1 |
| LEDER | [Na+].CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;(2S,5R)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4λ^{6}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.22 |
| Visa mer |