Läs mer
Sulbactam, TRC
Produktkod. 30137138
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137138 1 g
30134988 25 g
30007031 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137138 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6889701G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68373-14-8
Molekylformel C8 H11 N O5 S
Molekylvikt (g/mol) 233.24
Synonym Sulbactam, (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-Dioxide, (2S-cis)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-Dioxide, Betamaze, CP 45899, Penicillanic acid 1,1-dioxide, Penicillanic acid S,S-dioxide, Penicillanic acid dioxide, Penicillanic acid sulfone
IUPAC-namn (2S,5R)-3,3-dimetyl-4,4,7-trioxo-4λ^{6}-thia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylsyra
LEDER CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulbactam
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H11NO5S/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
Formel vikt 233.0358
Procent renhet >95%