Läs mer
Sulbentine, MedChemExpress
Beskrivning
Sulbentine (Dibenzthione) is an azole antifungal agent that has fungistatic and fungicidal activities. Sulbentine is used as a locally acting antimycotic in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulbentine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 350-12-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H18N2S2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Dibenzthione |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (397.49 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |