Läs mer
Sulbutiamine, MedChemExpress
Beskrivning
Sulbutiamine is a synthetic analogue of vitamin B1 used for the treatment of asthenia.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulbutiamine |
| CAS | 3286-46-2 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H46N8O6S2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Bisibuthiamine |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 75 mg/mL (106.70 mM) |
| LEDER | C/C(N(C=O)CC1=CN=C(C)N=C1N)=C(CCOC(C(C)C)=O)/SS/C(CCOC(C(C)C)=O)=C(C)\N(C=O)CC2=CN=C(C)N=C2N |
| Molekylvikt (g/mol) | 702.89 |
| Visa mer |