Läs mer
Sulbutiamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulbutiamine |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C32H46N8O6S2/c1-19(2)31(43)45-11-9-27(21(5)39(17-41)15-25-13-35-23(7)37-29(25)33)47-48-28(10-12-46-32(44)20(3)4)22(6)40(18-42)16-26-14-36-24(8)38-30(26)34/h13-14,17-20H,9-12,15-16H2,1-8H3,(H2,33,35,37)(H2,34,36,38)/b27-21-,28-22- |
| Formel vikt | 702.2982 |