Läs mer
Sulclamide, TRC
Produktkod. 30416932
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30416932 1 g
30426978 10 g
30412009 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30416932 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6990131G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2455-92-7
Molekylformel C7H7ClN2O3S
Molekylvikt (g/mol) 234.66
Synonym 3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzamide, 3-Sulfamido-4-chlorobenzamide, 3-Sulfamoyl-4-chlorobenzamide, 3-Sulfamyl-4-chlorobenzamide, 4-Chloro-3-sulfamoylbenzamide, SD 141-12, Sulclamid
IUPAC-namn 4-klor-3-sulfamoylbensamid
LEDER NC(=O)c1ccc(Cl)c(c1)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulclamide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H7ClN2O3S/c8-5-2-1-4(7(9)11)3-6(5)14(10,12)13/h1-3H,(H2,9,11)(H2,10,12,13)
Formel vikt 233.9866