missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sulconazole Nitrate, Mikromol™
Beskrivning
Sulconazole Nitrate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulconazole Nitrate |
| CAS | 61318-91-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Sulconazole Nitrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H15 Cl3 N2 S . H N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-[2-[[(4-Chlorophenyl)methyl]thio]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate (1:1), 1H-Imidazole, 1-[2-[[(4-chlorophenyl)methyl]thio]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-, mononitrate (9CI), Exelderm, Myk, RS 44872, RS 44872-00-10-3, Sulconazole nitrate, Sulcosyn, 1H-Imidazole, 1-[2-[[(4-chlorophenyl)methyl]thio]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-, (+/-)-, mononitrate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15Cl3N2S.HNO3/c19-14-3-1-13(2-4-14)11-24-18(10-23-8-7-22-12-23)16-6-5-15(20)9-17(16)21;2-1(3)4/h1-9,12,18H,10-11H2;(H,2,3,4) |
| LEDER | O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(CSC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-[2-[(4-chlorophenyl)methylsulfanyl]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole;nitric acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?