Läs mer
Sulcotrione, MedChemExpress
Produktkod. 16455086
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16455086 100 mg -
16400477 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16455086 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107368
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Sulcotrione is a β-triketone herbicide which can inhibit hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (HPPD).
Sulcotrione is a β-triketone herbicide which can inhibit hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (HPPD).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulcotrione
CAS 99105-77-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H13ClO5S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (304.16 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(C1C(CCCC1=O)=O)C2=C(C=C(S(C)(=O)=O)C=C2)Cl
Molekylvikt (g/mol) 328.77
Formel vikt 328.77
Procent renhet 98.77%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid