missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sulfabensamid, 100,1 %, MP Biomedicals™

Produktkod. 11453351 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453351 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11453351 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210298125

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sulfabenzamide
CAS 127-71-9
Färg Vitt
Analysprocentintervall 1.001
Molekylformel C13H12N2O3S
Kvantitet 25 g
Synonym sulfabenzamide, sulfabenzide, sulfabenzid, sulfabenzoylamide, n-sulfanilylbenzamide, n-sulfamylbenzamide, n-benzoylsulfanilamide, sulfamylbenzamide, sulfabenzamid, sulfabenzamida
InChI-nyckel PBCZLFBEBARBBI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
IUPAC-namn N-(4-aminofenyl)sulfonylbensamid
Molekylvikt (g/mol) 276.31
PubChem CID 5319
Formel vikt 276.3
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.