Läs mer
Sulfabenzamide, MedChemExpress
Beskrivning
Sulfabenzamide (N-Sulfanilylbenzamide) is an antimicrobial agent and usually consumed in combination with Sulfathiazole and Sulfacetamide. Sulfabenzamide is effective against Gram-positive and negative bacterial strains.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfabenzamide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 127-71-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 500 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H12N2O3S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | N-Sulfanilylbenzamide |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (361.91 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |