missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sulfabromomethazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfabromomethazine |
| CAS | 116-45-0 |
| Molekylformel | C12 H13 Br N4 O2 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Sulfanilamide','N1-(5-bromo-4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)- (6CI,7CI,8CI), 4-Amino-N-(5-bromo-4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, 2-Sulfanilamido-5-bromo-4,6-dimethylpyrimidine, 5-Bromo-4,6-dimethyl-2-sulfanilamidopyrimidine, 5-Bromosulfamethazine, Bromosulfamethazine, N1-(5-Bromo-4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfanilamide, NSC 5874, SN 3517, Sulfabrom, Sulfabromomethazine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13BrN4O2S/c1-7-11(13)8(2)16-12(15-7)17-20(18,19)10-5-3-9(14)4-6-10/h3-6H,14H2,1-2H3,(H,15,16,17) |
| LEDER | Cc1nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(C)c1Br |
| IUPAC-namn | 4-amino-N-(5-bromo-4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 357.23 |
| Formel vikt | 355.9943 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?