Läs mer
Sulfacarbamide, MedChemExpress
Produktkod. 16498696
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16498696 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16498696 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1236
MedChemExpress Sulfacarbamide is a blood sugar-lowering drug, also acting on the vegetative nervous system.
Sulfacarbamide is a blood sugar-lowering drug, also acting on the vegetative nervous system.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfacarbamide
CAS 547-44-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H9N3O3S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 28 mg/mL (130.09 mM)
LEDER O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC(N)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 215.23
Formel vikt 215.23
Procent renhet 98.9%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation