Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfacetamide |
| Typ | Sulfacetamide |
| Smältpunkt | 182.0°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Förlust vid torkning | 0.5% max. (105°C, 2 hrs) |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 214.24 |
| Procent renhet | ≥97.5% (HPLC) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sulfacetamide
- Varning
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.