Läs mer
Sulfacetamide, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7077287 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15525106
Brand: Thermo Scientific Acros 442841000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144-80-9
Molekylformel C8H10N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 214.239
InChI-nyckel SKIVFJLNDNKQPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5320
ChEBI CHEBI:63845
IUPAC-namn N-(4-aminophenyl)sulfonylacetamide
LEDER CC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfacetamide
Typ Sulfacetamide
Smältpunkt 182.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Kvantitet 100 g
Formel vikt 214.24
Procent renhet ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfacetamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.