Läs mer
Sulfacetamide, LoGiCal
Produktkod. 30459333
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459333 10 mg
1 options
Produktkod. 30459333 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0579.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfacetamide
CAS 144-80-9
Analyt- eller komponentnamn Sulfacetamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H10 N2 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide, Sulfacetamide, Sulfadimidine Imp. E (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
Lösningstyp Neat
LEDER CC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-namn N-(4-aminophenyl)sulfonylacetamide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 214.24
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 214.0412 g/mol