Läs mer
Sulfacetamide, Mikromol™
Produktkod. 17901666
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17901666 500 mg
1 options
Produktkod. 17901666 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0579.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sulfacetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfacetamide
CAS 144-80-9
Analyt- eller komponentnamn Sulfacetamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H10 N2 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide, Sulfacetamide, Sulfadimidine Imp. E (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
LEDER CC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-namn N-(4-aminophenyl)sulfonylacetamide
Molekylvikt (g/mol) 214.24
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 214.0412 g/mol