Läs mer
Sulfacetamide Sodium, MedChemExpress
Produktkod. 16461008
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16461008 5 g 5g
1 options
Produktkod. 16461008 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0576
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Sulfacetamide Sodium is an anti-infective agent that is used topically to treat skin infections and orally for urinary tract infections.
Sulfacetamide Sodium is an anti-infective agent that is used topically to treat skin infections and orally for urinary tract infections.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfacetamide Sodium
CAS 127-56-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H9N2NaO3S
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (211.67 mM) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (141.10 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(N([Na])C(C)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 236.22
Formel vikt 236.22
Procent renhet 99.83%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation