Läs mer
Sulfacetamid natriummonohydrat, Mikromol™
Beskrivning
Sulfacetamid natriummonohydrat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfacetamide sodium salt |
| CAS | 6209-17-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Sulfacetamide sodium salt |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C8 H9 N2 Na O3 . H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Sulfacetamide Sodium Monohydrate, N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide sodium salt hydrate (1:1:1), N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide monosodium salt monohydrate, N-Sulfanilylacetamide monosodium salt monohydrate, N1-Acetylsulfanilamide sodium monohydrate, Sodium N-sulfanilylacetamide monohydrate, Sodium sulfacetamide monohydrate, Sulamyd sodium monohydrate, Sulfacetamide sodium monohydrate |
| LEDER | O.[Na+].CC(=O)[N-]S(=O)(=O)c1ccc(N)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.22 |
| Kvantitet | 500 mg |