Läs mer
Sulfacetamid natriumsalt monohydrat, TRC
Produktkod. 30427546
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30427546 10 g
1 options
Produktkod. 30427546 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68896510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfacetamide sodium salt
CAS 6209-17-2
Molekylformel C8H9N2O3S.H2O.Na
Kvantitet 10 g
Synonym Sulfacetamide Sodium Monohydrate, N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide sodium salt hydrate (1:1:1), N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide monosodium salt monohydrate, N-Sulfanilylacetamide monosodium salt monohydrate, N1-Acetylsulfanilamide sodium monohydrate, Sodium N-sulfanilylacetamide monohydrate, Sodium sulfacetamide monohydrate, Sulamyd sodium monohydrate, Sulfacetamide sodium monohydrate
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O3S.Na.H2O/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8;;/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
LEDER O.[Na+].CC(=O)[N-]S(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-namn natrium; acetyl-(4-aminofenyl)sulfonylazanid; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 254.2387
Formel vikt 254.0337
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.