Läs mer
Sulfacetamid natriumsalt monohydrat, TRC
Produktkod. 30409451
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30409451 50 g
1 options
Produktkod. 30409451 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68896550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfacetamide sodium salt
CAS 6209-17-2
Molekylformel C8H9N2O3S.H2O.Na
Kvantitet 50 g
Synonym Sulfacetamide Sodium Monohydrate, N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide sodium salt hydrate (1:1:1), N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide monosodium salt monohydrate, N-Sulfanilylacetamide monosodium salt monohydrate, N1-Acetylsulfanilamide sodium monohydrate, Sodium N-sulfanilylacetamide monohydrate, Sodium sulfacetamide monohydrate, Sulamyd sodium monohydrate, Sulfacetamide sodium monohydrate
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O3S.Na.H2O/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8;;/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
LEDER O.[Na+].CC(=O)[N-]S(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-namn natrium; acetyl-(4-aminofenyl)sulfonylazanid; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 254.2387
Formel vikt 254.0337