Läs mer
Sulfacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfacetamide |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11) |
| Formel vikt | 214.0412 |