missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sulfachloropyrazine sodium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfachloropyrazine Sodium |
| CAS | 23307-72-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Sulfachloropyrazine Sodium |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H8 Cl N4 O2 S . Na |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Sulfachloropyrazine Sodium |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClN4O2S.Na/c11-9-5-13-6-10(14-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8;/h1-6H,12H2;/q-1;+1 |
| LEDER | [Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2cncc(Cl)n2 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?