Läs mer
Sulfachloropyrazine Sodium Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfaclozine sodium monohydrate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClN4O2S.Na.H2O/c11-9-5-13-6-10(14-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8;;/h1-6H,12H2;;1H2/q-1;+1; |
| Formel vikt | 324.006 |