Läs mer
Sulfakloropyrrazin, TRC
Produktkod. 30012255
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012255 1 g
17968504 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30012255 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6890631G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-65-8
Molekylformel C10 H9 Cl N4 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 284.72
Synonym Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(6-chloropyrazinyl)- (9CI), Sulfanilamide, N1-(6-chloropyrazinyl)- (7CI,8CI), 4-Amino-N-(6-chloro-2-pyrazinyl)benzenesulfonamide, Esb3, Esb3 (antibiotic), N1-(6-Chloropyrazinyl)sulfanilamide, Sulfachloropyrazine, Sulfaclozine, Sulfatyf
IUPAC-namn 4-amino-N-(6-kloropyrazin-2-yl)bensensulfonamid
LEDER Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cncc(Cl)n2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfachloropyrazine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H9ClN4O2S/c11-9-5-13-6-10(14-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8/h1-6H,12H2,(H,14,15)
Formel vikt 284.0135
Procent renhet >95%