Läs mer
Sulfachloropyridazine 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310139
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310139 1 ml
1 options
Produktkod. 30310139 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16990100AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfachloropyridazine
CAS 80-32-0
Analyt- eller komponentnamn Sulfachloropyridazine
Frakt skick +20°C
Molekylformel C10 H9 Cl N4 O2 S
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(6-chloro-3-pyridazinyl)-, Sulfanilamide, N1-(6-chloro-3-pyridazinyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-Chloro-6-sulfanilamidopyridazine, 6-Sulfanilamido-3-chloropyridazine, BA 10370, Bactolin, Ciba 10370, Consulid, Cosulid, Durasulf, N1-(6-Chloro-3-pyridazinyl)sulfanilamide, Nefrosul, Renalsulfa, Sonilyn, Sulfachlorpyridazine, Sulfaclorazina, Sulfarene, Sulfochlorpyridazine, Sulpirazina
InChI formel InChI=1S/C10H9ClN4O2S/c11-9-5-6-10(14-13-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8/h1-6H,12H2,(H,14,15)
LEDER Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(Cl)nn2
IUPAC-namn 4-amino-N-(6-chloropyridazin-3-yl)benzenesulfonamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 284.72
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 284.0135 g/mol