Läs mer
Sulfachloropyridazine, MedChemExpress
Produktkod. 16459885
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
16459885 250 mg
1 options
Produktkod. 16459885 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1781
MedChemExpress Sulfachloropyridazine is a broad spectrum sulfonamide used against both Gram-positive and Gram-negative aerobic bacteria.
Sulfachloropyridazine is a broad spectrum sulfonamide used against both Gram-positive and Gram-negative aerobic bacteria.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfachloropyridazine
CAS 80-32-0
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H9ClN4O2S
Kvantitet 250 mg
Synonym Sulfachlorpyridazine
Löslighetsinformation DMSO : 160 mg/mL (561.96 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NN=C(Cl)C=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 284.72
Formel vikt 284.72
Procent renhet 99.48%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation