Läs mer
Sulfaklorpyridazinnatrium, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15512333 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15512333 5 g 5g
15502333 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15512333 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 458060050
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 23282-55-5
Molekylformel C10H8ClN4NaO2S
Molekylvikt (g/mol) 306.7
InChI-nyckel GHQJXOBLWKFNAD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87077948
IUPAC-namn 4-amino-N-(6-klorpyridazin-3-yl)bensensulfonamid;natrium
LEDER C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)NC2=NN=C(C=C2)Cl.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfachloropyridazine sodium
Smältpunkt 262,0 °C till 270,0 °C
Förlust vid torkning Max 2% .
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 306.7
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.