missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sulfachlorpyridazine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfachlorpyridazine-d4 |
| CAS | 1795037-54-5 |
| Molekylformel | C10H5D4ClN4O2S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-Amino-N-(6-chloro-3-pyridazinyl)-benzenesulfonamide-d4, 3-Chloro-6-sulfanilamidopyridazine-d4, Sulfaclorazina-d4, Sulfarene-d4. |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9ClN4O2S/c11-9-5-6-10(14-13-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8/h1-6H,12H2,(H,14,15)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | NC1=C([2H])C([2H])=C(S(NC2=NN=C(Cl)C=C2)(=O)=O)C([2H])=C1[2H] |
| IUPAC-namn | 4-amino-N-(6-chloropyridazin-3-yl)-2,3,5,6-tetradeuteriobenzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.75 |
| Formel vikt | 288.0386 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?