Läs mer
Sulfaklorpyridazin natrium, TRC
Produktkod. 30414788
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30414788 5 g
1 options
Produktkod. 30414788 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6890605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfachlorpyridazine Sodium
CAS 23282-55-5
Molekylformel C10H8ClN4NaO2S
Kvantitet 5 g
Synonym Sulfachloropyridazine Sodium
InChI formel InChI=1S/C10H8ClN4O2S.Na/c11-9-5-6-10(14-13-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8;/h1-6H,12H2;/q-1;+1
LEDER [Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2ccc(Cl)nn2
IUPAC-namn natrium; (4-aminofenyl)sulfonyl-(6-kloropyridazin-3-yl)azanid
Molekylvikt (g/mol) 306.7
Formel vikt 305.9954