Läs mer
Sulfastrozin 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317924
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30317924 1 ml
1 options
Produktkod. 30317924 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16990290AL1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfachloropyrazine
CAS 102-65-8
Analyt- eller komponentnamn Sulfachloropyrazine
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C10 H9 Cl N4 O2 S
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(6-chloropyrazinyl)- (9CI), Sulfanilamide, N1-(6-chloropyrazinyl)- (7CI,8CI), 4-Amino-N-(6-chloro-2-pyrazinyl)benzenesulfonamide, Esb3, Esb3 (antibiotic), N1-(6-Chloropyrazinyl)sulfanilamide, Sulfachloropyrazine, Sulfaclozine, Sulfatyf
InChI formel InChI=1S/C10H9ClN4O2S/c11-9-5-13-6-10(14-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8/h1-6H,12H2,(H,14,15)
LEDER Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cncc(Cl)n2
IUPAC-namn 4-amino-N-(6-kloropyrazin-2-yl)bensensulfonamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 284.72
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 284,0135 g/mol