Läs mer
Sulfaclozine, MedChemExpress
Produktkod. 16417586
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16417586 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16417586 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19285
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Sulfaclozine (Sulfachloropyrazine) is an efficacious sulphonamide derivative with antibacterial and anticoccidial effects. Sulfaclozine is commonly used for the treatment of various poultry diseases (particularly, collibacteriosis, fowl cholera and coccidiosis).
Sulfaclozine (Sulfachloropyrazine) is an efficacious sulphonamide derivative with antibacterial and anticoccidial effects. Sulfaclozine is commonly used for the treatment of various poultry diseases (particularly, collibacteriosis, fowl cholera and coccidiosis).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfaclozine
CAS 102-65-8
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H9ClN4O2S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Sulfachloropyrazine
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 29 mg/mL (101.85 mM)
LEDER O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC(Cl)=CN=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 284.72
Formel vikt 284.72