missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sulfadiazine 13C6 (phenyl 13C6) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfadiazine-13C6 |
| CAS | 1189426-16-1 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Molekylformel | 13C6 C4 H10 N4 O2 S |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Benzene-1,2,3,4,5,6-13C6-sulfonamide, 4-amino-N-2-pyrimidinyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)/i2+1,3+1,4+1,5+1,8+1,9+1 |
| LEDER | N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2 |
| IUPAC-namn | 4-amino-N-pyrimidin-2-yl(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1-sulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.23 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?