Läs mer
Sulfadiazine-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfadiazine-13C6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)/i2+1,3+1,4+1,5+1,8+1,9+1 |
| Formel vikt | 256.0726 |
| Procent renhet | >95% |