Läs mer
Sulfadiazin, 98 %
Produktkod. 11439513
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439513 250 g 250g
11429513 50 g 50g
11419513 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439513 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12370.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 68-35-9 | C10H10N4O2S | 250,276 g/mol
Sulfadiazin används som ett antibakteriellt medel. Det är en kortverkande sulfonamid som ofta används tillsammans med pyrimetamin för att behandla toxoplasmos hos patienter med förvärvat immunbristsyndrom. Det används också för att behandla nyfödda med medfödda infektioner och för att kontrollera akuta infektioner när man studerar murina modeller av reaktiverad toxoplasmos. Det eliminerar bakterier som orsakar infektioner genom att stoppa produktionen av folsyra inuti bakteriecellen, och används ofta för att behandla urinvägsinfektioner (UVI)
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Sulfadiazin används som ett antibakteriellt medel. Det är en kortverkande sulfonamid som ofta används tillsammans med pyrimetamin för att behandla toxoplasmos hos patienter med förvärvat immunbristsyndrom. Det används också för att behandla nyfödda med medfödda infektioner och för att kontrollera akuta infektioner när man studerar murina modeller av reaktiverad toxoplasmos. Det eliminerar bakterier som orsakar infektioner genom att stoppa produktionen av folsyra inuti bakteriecellen, och används ofta för att behandla urinvägsinfektioner (UVI)
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-35-9
Molekylformel C10H10N4O2S
Molekylvikt (g/mol) 250.276
MDL-nummer MFCD00006065
InChI-nyckel SEEPANYCNGTZFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfadiazine, sulphadiazine, sulfapyrimidine, sulfadiazin, sulfazine, sulfadiazene, liquadiazine, sulfapyrimidin, adiazin, adiazine
PubChem CID 5215
ChEBI CHEBI:9328
IUPAC-namn 4-amino-N-pyrimidin-2-ylbensensulfonamid
LEDER C1=CN=C(N=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfadiazine
Smältpunkt 253°C to 256°C
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 250 g
Merck Index 14,8903
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formel vikt 250.28
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfadiazine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.