Läs mer
Sulfadiazin-EP Förorening A, Mikromol™
Beskrivning
Sulfadiazine EP Förorening A
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrimidin-2-amine |
| CAS | 109-12-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pyrimidin-2-amine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C4 H5 N3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Pyrimidin-2-amine, Sulfadiazine Imp. A (Pharmeuropa), Sulfadiazine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H2,5,6,7) |
| LEDER | Nc1ncccn1 |
| IUPAC-namn | Pyrimidin-2-amin |
| Visa mer |