Läs mer
Sulfadiazine, MedChemExpress
Produktkod. 16420858
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16420858 5 g
1 options
Produktkod. 16420858 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0273
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
MedChemExpress Sulfadiazine is a sulfonamide antibiotic with antimalarial activity. Sulfadiazine can be used for toxoplasmosis research.
Sulfadiazine is a sulfonamide antibiotic with antimalarial activity. Sulfadiazine can be used for toxoplasmosis research.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfadiazine
Fysisk form Solid
CAS 68-35-9
Färg White
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H10N4O2S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (199.78 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=CC=N2)=O
Molekylvikt (g/mol) 250.28
Formel vikt 250.28
Procent renhet 99.86%