missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sulfadiazine Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfadiazine Sodium Salt |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N4O2S.Na/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1 |
| Formel vikt | 272.0344 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?