missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sulfadiazine Sodium Salt, TRC

Produktkod. 17964425
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17964425 25 g
17934205 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17964425 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS69905825G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 547-32-0
Molekylformel C10H9N4NaO2S
Molekylvikt (g/mol) 272.26
Synonym 2-Sulfanilamidopyrimidine Sodium Salt, Monosodium 2-Sulfanilamidopyrimidine, Sodium 2-Sulfanilamidopyrimidine, Sodium Sulfadiazine, Sodium Sulfapyrimidine, Soluble Sulfadiazine, Soludiazine, Sulfadiazine Sodium, Sulfadiazine Sodium Salt, Sulfapyrimidine Sodium, Suthogen, N1-2-Pyrimidinyl-sulfanilamide Monosodium Salt, (N1-2-Pyrimidinylsulfanilamido)-sodium, 4-Amino-N-2-pyrimidinyl-benzenesulfonamide Monosodium Salt
IUPAC-namn sodium;(4-aminophenyl)sulfonyl-pyrimidin-2-ylazanide
LEDER [Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2ncccn2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sulfadiazine Sodium Salt
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H9N4O2S.Na/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1
Formel vikt 272.0344
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.