missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sulfadimethoxine D6 (2,6-dimethoxy D6) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30310239
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30310239 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30310239 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16990551AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sulfadimethoxine D6 (2,6-dimethoxy D6)
CAS 73068-02-7
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylformel C12 2H6 H8 N4 O4 S
Kvantitet 1 mL
Synonym Sulfadimethoxine D6 (2,6-dimethoxy D6)
InChI formel InChI=1S/C12H14N4O4S/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)/i1D3,2D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(OC([2H])([2H])[2H])n1
IUPAC-namn 4-amino-N-[2,6-bis(trideuteriomethoxy)pyrimidin-4-yl]benzenesulfonamide
Molekylvikt (g/mol) 316.37
Formel vikt 316.1112 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.