missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sulfadimethoxine-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfadimethoxine D6 (2,6-dimethoxy D6) |
| CAS | 73068-02-7 |
| Molekylformel | C12 2H6 H8 N4 O4 S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Sulfadimethoxine D6 (2,6-dimethoxy D6) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O4S/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(OC([2H])([2H])[2H])n1 |
| IUPAC-namn | 4-amino-N-[2,6-bis(trideuteriomethoxy)pyrimidin-4-yl]benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.37 |
| Formel vikt | 316.1112 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?