missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sulfadimethoxine, Mikromol™

Produktkod. 17951666
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17951666 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17951666 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3416.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Sulfadimethoxine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sulfadimethoxine
CAS 122-11-2
Analyt- eller komponentnamn Sulfadimethoxine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H14 N4 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)-, Sulfanilamide, N1-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)- (6CI,8CI), 2,4-Dimethoxy-6-sulfanilamido-1,3-diazine, 2,4-Dimethoxy-6-sulfanilamido-1,3-pyrimidine, 2,4-Dimethoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, 2,4-Dimethoxy-6-sulfonylamido-1,3-diazine, 2,6-Dimethoxy-4-sulfanilamidopyrimidine, 4-(p-Aminobenzenesulfonamido)-2,6-dimethoxypyrimidine, 4-Sulfa-2,6-dimethoxypyrimidine, 4-Sulfanilamido-2,6-dimethoxypyrimidine, 6-Sulfanilamido-2,4-dimethoxy-1,3-diazine, 6-Sulfanilamido-2,4-dimethoxypyrimidine, Abcid, Agribon, Albon, Arnosulfan, Bactrovet, Deposul, Diasulfa, Dimethoxysulfadiazine, Dinosol, Dorisul, Fuxal, Lasibon, Madribon, Madrigid, Madriqid, Madroxin, Madroxine, Maxulvet, Mecozine, Metoxidon, N-(2,6-Dimethoxypyrimidin-4-yl)-4-aminobenzenesulfonamide, N1-(2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide, NSC 683544, Neostreptal, Omnibon, Persulfen, Redifal, SDMO, Scandisil, Sudine, Suldixine, Sulfabon, Sulfadimethoxin, Sulfadimethoxine, Sulfadimethoxydiazine, Sulfadimetoxin, Sulfadimetoxine, Sulfadimoxine, Sulfamed G, Sulfastop, Sulfoplan, Sulforal, Sulphadimethoxine, Sulxin, Sumbio, Symbio, Ultrasulfon
InChI formel InChI=1S/C12H14N4O4S/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
LEDER COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(OC)n1
IUPAC-namn 4-amino-N-(2,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide
Molekylvikt (g/mol) 310.33
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 310.0736 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.