missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sulfadimethoxine N4-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfadimethoxine N4-Acetate |
| CAS | 555-25-9 |
| Molekylformel | C14H16N4O5S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | N-[4-[[(2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide, 4'-[(2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl)sulfamoyl]acetanilide, N4-Acetyl-2,4-dimethoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, N4-Acetylsulfadimethoxine, N4-Acetylsulfadimethoxypyrimidine, Sulfadimethoxine EP Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N4O5S/c1-9(19)15-10-4-6-11(7-5-10)24(20,21)18-12-8-13(22-2)17-14(16-12)23-3/h4-8H,1-3H3,(H,15,19)(H,16,17,18) |
| LEDER | COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(NC(=O)C)cc2)nc(OC)n1 |
| IUPAC-namn | N-[4-[(2,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)sulfamoyl]phenyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.37 |
| Formel vikt | 352.0841 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?