Learn More
Sulfadimetoxin natrium, Mikromol™
Product Code. 17901896
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mg
Product Code. Kvantitet
17901896 500 mg
1 options
Product Code. 17901896 Supplier Mikromol Supplier No. MM1020.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Sulfadimetoxinnatrium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Sulfadimethoxine Sodium
CAS 1037-50-9
Analyt- eller komponentnamn Sulfadimethoxine Sodium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H13 N4 O4 S . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sulfadimethoxine Sodium, 4-Amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide sodium salt (1:1), 4-Amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide monosodium salt, [N1-(2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamido]sodium, N1-(2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide monosodium salt, Sodium sulfadimethoxine, Sulfadimethoxine sodium, Sulfadimethoxine sodium salt
InChI formel InChI=1S/C12H13N4O4S.Na/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9;/h3-7H,13H2,1-2H3;/q-1;+1
LEDER [Na+].COc1cc([N-]S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(OC)n1
IUPAC-namn natrium; (4-aminofenyl)sulfonyl-(2,6-dimetoxypyrimidin-4-yl)azanid
Molekylvikt (g/mol) 332.31
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 332,0555 g/mol