Läs mer
Sulfadimetoxin, Thermo Scientific™
Produktkod. 17790669 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17790669 25 g
17780669 5 g
17700679 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17790669 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469760250
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfadimethoxine
Typ Sulfadimethoxine
Fysisk form Kristallint pulver
CAS 122-11-2
Smältpunkt 195°C to 203°C
Infrarött spektrum Conforms
Förlust vid torkning ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Förpackning Glasflaska
Färg Grädde till vitt
Kvantitet 25 g
Molekylformel C12 H14 N4 O4 S
Produktlinje Livsvetenskap
MDL-nummer 00057345
Frakt skick Inga speciella krav
Molekylvikt (g/mol) 310.33
Procent renhet ≥97.5%