Läs mer
Sulfadimethoxine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfadimethoxine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O4S/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16) |
| Formel vikt | 310.0736 |