Läs mer
Sulfadoxin 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313452
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313452 1 ml
1 options
Produktkod. 30313452 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16990600AL1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfadoxine
CAS 2447-57-6
Analyt- eller komponentnamn Sulfadoxine
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C12 H14 N4 O4 S
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sulfadoxine, 4-amino-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)-, Sulfanilamide, N1-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)-, 4,5-Dimethoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, 4-Amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzensulfonamide, 4-Sulfanilamido-5,6-dimethoxypyrimidine, Fanasil, Fanasulf, N1-5,6-Dimethoxy-4-pyrimidinylsulfanilamide, Orthosulfin, Ro 4-4393, Sanasil, Sulfadoxin, Sulformethoxine, Sulformetoxin, Sulformetoxine, Sulforthodimethoxine, Sulforthomidine, WR 4073
InChI formel InChI=1S/C12H14N4O4S/c1-19-10-11(14-7-15-12(10)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
LEDER COc1ncnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1OC
IUPAC-namn 4-amino-N-(5,6-dimetoxypyrimidin-4-yl)bensensulfonamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 310.33
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 310,0736 g/mol