Learn More
Sulfadoxin, 98 %
Product Code. 15467559
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Plastic bottle
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
15467559 100 g Plastic bottle 100g
15447559 5 g Glass bottle 5g
15457559 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15467559 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J66268.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Add to basket
CAS: 2447-57-6 | C12H14N4O4S | 310,33 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2447-57-6
Molekylformel C12H14N4O4S
Molekylvikt (g/mol) 310.33
MDL-nummer MFCD00792890
InChI-nyckel PJSFRIWCGOHTNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfadoxine, sulforthomidine, sulphadoxine, fanasil, sulphormethoxine, sulfadoxin, 4-amino-n-5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl benzenesulfonamide, sulfadoxina, sulfadoxinum, fanzil
PubChem CID 17134
ChEBI CHEBI:9329
IUPAC-namn 4-amino-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzene-1-sulfonamide
LEDER COC1=NC=NC(NS(=O)(=O)C2=CC=C(N)C=C2)=C1OC
Specifications
Kemiskt namn eller material Sulfadoxine
Förpackning Plastic bottle
Kvantitet 100 g
Beilstein 625453
Löslighetsinformation Soluble in ethanol & ammonium hydroxide (9:1) at 20mg/ml
Formel vikt 310.33
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
RUO– Endast forskningsanvändning