Läs mer
Sulfadoxine-d4, TRC
Produktkod. 30423378
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423378 1 mg
30428166 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30423378 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6990711MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1330266-05-1
Molekylformel C12 D4 H10 N4 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 314.354
Synonym 4-Amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide-2,3,5,6-d4, Sulfadoxine-d4, Sulfadoxine-d4 (benzene-d4), Sulfadoxine-D4 (phenylene-D4)
IUPAC-namn 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2ncnc(OC)c2OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfadoxine (Phenylene-d4)
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14N4O4S/c1-19-10-11(14-7-15-12(10)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)/i3D,4D,5D,6D
Formel vikt 314.099