Läs mer
Sulfadoxin, LoGiCal
Produktkod. 30463919
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463919 10 mg
1 options
Produktkod. 30463919 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0533.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfadoxine
CAS 2447-57-6
Analyt- eller komponentnamn Sulfadoxine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H14 N4 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Sulfadoxine, 4-amino-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)-, Sulfanilamide, N1-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)-, 4,5-Dimethoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, 4-Amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzensulfonamide, 4-Sulfanilamido-5,6-dimethoxypyrimidine, Fanasil, Fanasulf, N1-5,6-Dimethoxy-4-pyrimidinylsulfanilamide, Orthosulfin, Ro 4-4393, Sanasil, Sulfadoxin, Sulformethoxine, Sulformetoxin, Sulformetoxine, Sulforthodimethoxine, Sulforthomidine, WR 4073
InChI formel InChI=1S/C12H14N4O4S/c1-19-10-11(14-7-15-12(10)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
Lösningstyp Snyggt
LEDER COc1ncnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1OC
IUPAC-namn 4-amino-N-(5,6-dimetoxypyrimidin-4-yl)bensensulfonamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 310.33
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 310,0736 g/mol