Läs mer
Sulfadoxine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfadoxine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O4S/c1-19-10-11(14-7-15-12(10)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16) |
| Formel vikt | 310.0736 |
| Procent renhet | >95% |